Learn More
Acétate d’ytterbium(III) hydraté, Reacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11342528
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 15280-58-7 | C6H9O6Yb | 350.18 g/mol
Yttrium Acetate is widely applied in electronic ceramics, glass, and electronics. Yttrium compounds are used as a catalyst for ethylene polymerization. Yttrium is used in the production of a large variety of synthetic garnets, and Yttria is used to make Yttrium Iron Garnets, which are very effective microwave filters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15280-58-7
Formule moléculaire C6H9O6Yb
Poids moléculaire (g/mol) 350.18
Numéro MDL MFCD00150127
Clé InChI OSCVBYCJUSOYPN-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC ytterbium(3+) triacetate
SMILES [Yb+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium(III) acetate hydrate
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Insoluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Poids de la formule 350.16 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless