Learn More
YSI™ Professional Plus Multiparameter Meter
Versatile handheld instrument for pH, DO, conductivity and ISE measurements
Marque:  YSI™ 6050000
Code produit. 11918089
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Includes: Meter, two alkaline C-cells, instructions, communications saddle, USB cable and YSI Data Manager™ software for Windows™.
Requires : pH, ORP, DO, or ISE probe and cable; conductivity probe/cable combination
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Multiparamètre Professional Plus
• Sonde unique: pH, rédox, conductivité, salinité, TDS, O2 dissous, ion, température et pression
• Affichage simultané de tous les paramètres
• BPL: mémorisation des paramètres d'étalonnage
• Boitier étanche IP67 protection caoutchouc
• Mémoire 2000 analyses avec historique BPL
• Enregistrement programmable ou sur demande
• Ecran LCD rétroéclairé avec affichage multifonctions de tous les paramètres en simultané
• Alimentation possible via le port USB de l'appareil
• Reconnaissance automatique des tampons
• Affichage multilangue
• Sonde pH
• Sonde rédox
• Sonde ammonium
• Sonde chlorure
• Sonde nitrate
• A connecter sur les 3 ports libres de la sonde Quatro
• Accessoires obligatoires la sonde unique 'Quatro' proposant de base les paramètres conductivité/température et par une sonde oxygène dissous au choix(polarographique ou galvanique) et deux sondes parmi:
• Inclus avec logiciel 'Pro Data' permettant la visualisation en temps réel, l'extraction des résultats et la programmation de l'instrument.
Order Info
Dimensions: 2.25L x 3.25W x 8.5 in.H (2.3 x 8.3 x 21.6cm). Waterproof case, IP-67 rated with shock resistant rubber overmold. Weight with batteries, 1.05 lb. (475g). Power: 2 alkaline C cells; 300-600 hours depending on usage and parameters. Cables available: 1, 4, 10, 20, 30m (3, 13.1, 32.8, 65.6, 98.4 ft.) lengths; longer lengths on DO/temp only.
Prestations de service
Three years for meter; two years for cables; six months for Ammonium, Nitrate, and Chloride probes; one year for all other probes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
pH, Dissolved Oxygen, Conductivity, ISE
Meter, two alkaline C-cells, instructions, communications saddle, USB cable and YSI Data Manager software for Windows.