Learn More
Liebherr™ Étagères à claire-voie pour réfrigérateur
Marque: Liebherr™ 7112439
45.13 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Wire Shelf | |
Clear | |
650 mm |
Acier inoxydable | |
Model GKV5790 forced-air refrigerators |