Learn More
BRAND™ Flacon à col large en PFA
Flacons Brand conçus pour le stockage à long terme de solvants et d’étalons (analyse de traces).
140.00€ - 586.07€
Spécification
Description | À col large |
---|---|
Matériau | PFA |
Filetage (métrique) | S40 |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10060302
|
BRAND™
128748 |
250 ml |
140.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10794823
|
BRAND™
128754 |
500 ml |
193.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10039901
|
BRAND™
128764 |
2 000 ml |
586.07€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Bouchon à vis en PFA avec bague d’étanchéité moulée pour une étanchéité parfaite
- Autoclavables
- Faciles à nettoyer
- Résiste à des températures comprises entre -200 et 260°C
Spécification
À col large | |
PFA | |
S40 | |
Bouchon à vis |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.