Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis phénoliques noirs Wheaton™ sans joint
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Finition de col:
22-350
Description
- Le joint Poly–Seal est fabriqué à partir de PEBD
- Bouchon à vis
- Phénoliques
- Noir
Pour les applications antifuites, il est recommandé de tester le liner avant utilisation
Spécification
Spécification
Couleur | Noir |
Matériau | Phénolique |
Nbre par carton | 500/boîte |
Finition de col | 22-350 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
À utiliser avec (équipement) | 651905/907 Vacules et bouchons |