Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture à revêtement de sécurité Wheaton™
Créez un environnement de travail sûr avec les flacons à revêtement de sécurité Wheaton. Si un flacon est accidentellement cassé, le revêtement en plastisol à base de PVC situé sur l’extérieur du flacon retient le contenu suffisamment longtemps, pour une élimination adéquate.
458.00€ - 623.00€
Spécification
Revêtement | Plastisol |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre borosilicaté |
Graduated | Oui |
Type de produit | Flacon pour milieu de culture |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12492501
|
DWK Life Sciences
219455 |
125 mL |
458.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12402511
|
DWK Life Sciences
219457 |
250 mL |
623.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Verre borosilicaté transparent USP de type I
- Revêtement en plastisol pour plus de sécurité
- Fourni avec des graduations et une zone d’écriture
- Le bouchon à vis 33-430 peut être acheté séparément
- Autoclavables
Spécification
Plastisol | |
Verre borosilicaté | |
Flacon pour milieu de culture | |
Bouchon à vis |
Transparent | |
Oui | |
33-430 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.