Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis phénolique Redi-Cap™ pour récipients Redi-Pak™ Wheaton™
Le revêtement de cône unique offre un très bon maintien du couple et d’excellentes caractéristiques d’étanchéité
66.65€ - 110.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Phénolique |
Nbre par carton | 144/boîte |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
À utiliser avec (équipement) | Récipient Redi-pak™ |
Code produit | Marque | Finition de col | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Finition de col | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11728839
|
DWK Life Sciences
239250 |
15-425 |
69.55€
144 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10123793
|
DWK Life Sciences
239253 |
20-400 |
66.65€
144 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11754199
|
DWK Life Sciences
239260 |
33-400 |
110.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11734219
|
DWK Life Sciences
239257 |
24-400 |
83.30€
144 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11714189
|
DWK Life Sciences
239259 |
28-400 |
85.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 22-12-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11704189
|
DWK Life Sciences
239255 |
22-400 |
72.50€
144 pièces |
Expédition estimée: 22-12-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Le liner Poly-Seal est fabriqué à partir de PEBD
- Phénolique
- Bouchon à vis
- Couleur : noir
Spécification
Noir | |
144/boîte | |
Récipient Redi-pak™ |
Phénolique | |
ISO 9001 | |
Poly-scellement |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.