Learn More
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ LVI™ avec bouchon serti
Les flacons en verre transparent ou ambré en une seule pièce de 0,3 ml éliminent les fuites et l’évaporation
Marque:  DWK Life Sciences 225326
266.27 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12643385
  • 304.00€ / 100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 16-01-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Un insert conique de 300 μl est fusionné dans un flacon de 12 × 32 mm, assurant que l’échantillon est scellé par un bouchon et des septa.
  • Le flacon présente un volume résiduel pouvant être aussi faible que 4 μl, en fonction du solvant, du style d’aiguille et du réglage de profondeur de l’échantillonneur automatique
  • Compatible avec des échantillonneurs automatiques utilisant des flacons de 12 dia. ext. × 32 mm de haut
  • Un léger évasement en haut de l’insert fournit une plus grande zone cible d’aiguille
  • Les inserts et flacons transparents sont fabriqués à partir de verre borosilicaté ASTM™ de classe I
  • Les flacons ambrés sont fabriqués en verre borosilicaté ASTM de type I
  • Avec une pastille de marquage en céramique blanche pour faciliter l’identification des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
transparent
Verre borosilicaté
0,1 dr.
32 mm
Flacon LVI™
12 mm
0,3 ml
Bouchon à vis
ASTM, type I, classe A