Learn More
DWK Life Sciences Turbines Wheaton™ pour flacons d’agitation Celstir™
Produit de remplacement pour bras latéral double Celstir et bras latéral double gainé Celstir
Marque:  DWK Life Sciences 356907
282.81 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10178611
  • 304.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 26-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Cet axe en acier inox résistant, destiné au remplacement de l’axe en verre inclus avec les flacons Celstir™, peut être installé sur les flacons Celstir existants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Flacons d’agitation Celstirtrade; de 3000 ml
Bouchon supérieur avec revêtement, tige en verre, porte-aimant, aimant et spatule d’agitation
Turbine