Learn More
DWK Life Sciences Pointes compte-gouttes allongées en PEBD 20 mm à distribution contrôlée Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rose
Rouge
Vert
Violet
Matériau:
En PE
PEBD
Polyéthylène
Nbre par carton:
100/boîte
1000/boîte
Description
- La pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée distribue une goutte à la fois
- Le volume moyen des gouttes est de 44 μl ±6 μl
- 100/boîte
Spécification
Spécification
Couleur | Blanc |
Matériau | PEBD |
Nbre par carton | 100/boîte |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Drop Size | 41 μl |
Type de produit | Embouts compte-gouttes |
À utiliser avec (équipement) | Flacon compte-gouttes en plastique |