Learn More
Palintest™ Analyse de l’eau
Ces comprimés d’analyse de l’eau sont parfaits pour des tests rapides et fiables sur le terrain.
129.00€
Produits 1
Code produit Marque Format Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Format Prix Quantité et disponibilité  
11943757
Afficher les documents
Palintest™
PL416
Test pour tubes de phosphore total
129.00€
25 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
  • Pour les ions de magnésium et calcium, la dureté est exprimée en ppm de carbonate de calcium 
  • Idéal pour des tests rapides et fiables sur le terrain 
  • Ils sont broyés dans l’échantillon d’eau jusqu’à ce qu’un changement de couleur se produise et que le nombre requis permette de calculer les résultats en ppm ou mg/l
  • La dureté du magnésium est la différence entre la dureté totale et la dureté du calcium
  • La dureté permanente est la différence entre la dureté totale et l’alcalinité totale
  • En flacons de 250 comprimés avec instructions
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium metabisulphite, adipic acid, ammonium molybdate, boric acid