Learn More
Aalborg™ Cadre en acier inox à joint torique Viton A avec bouchon
Le cadre en acier inox à joint torique Viton A d’Aalborg™ avec bouchon est destiné à être utilisé avec des débitmètres à plusieurs tubes, qui conservent la plupart des caractéristiques uniques associées aux unités à tube unique.
Marque: Aalborg™ P41S2-VA2
755.82 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les tubes de mesure nervurés ou cannelés facilitent des mesures stables et précises
- Interchangeabilité des tubes de débit et des flotteurs
- Collecte à l’entrée ou à la sortie
- Les tubes à débit sont faciles à installer et à changer
- Compatibilité chimique
- Moyens de montage simples
Spécification
Débitmètre de gaz / liquide à 4 tubes 150 mm | |
Cadre | |
Bouchon et collecteur |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.