Learn More
Oxytriisopropoxyde de vanadium(V), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11463830
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5588-84-1 | C9H24O4V | 247.23 g/mol
Vanadium(V) triisopropoxide oxide serves as a building block for a series of neutral oxovanadium complexes containing both ethoxide and acetylacetonate ligands. It is also used in catalysis. Further, it acts as a precursor and used in thermal atomic layer deposition of vanadium pentoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5588-84-1
Formule moléculaire C9H24O4V
Poids moléculaire (g/mol) 247.23
Numéro MDL MFCD00015017
Clé InChI JOUSPCDMLWUHSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanadium v oxytriisopropoxide, oxotris propan-2-olato vanadium, vanadium v triisopropoxide oxide, oxotri isopropoxo vanadium, vtip, vo oipr 3, vanadium triisopropoxy oxide, triisopropoxy oxo vanadium, vanadium v tri-isopropoxy oxide, dsggjxauqhkogq-uhfffaoysa-n
CID PubChem 79702
Nom IUPAC tris(2-propanolato)vanadium
SMILES O=[V].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O
Spécification
Point d’ébullition 81°C to 83°C (2mmHg)
Nom chimique ou matériau Vanadium (V) triisopropoxide oxide
Point de fusion -12°C
Couleur Orange-jaune
Forme physique Liquide
Quantité 100 g
Formule linéaire VO[CHO(CH3)2]3
Numéro UN UN1993
Point d’éclair 45°C (113°F)
Informations sur la solubilité Miscible with toluene,hexane and isopropanol.
Poids de la formule 242.2
Pourcentage de pureté 96%
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.04 g/mL