Learn More
Oxyde de vanadium(V), 99,9 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11460710
25 g, 25g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dépôt sous vide
Vanadium(V) oxide is used in Vacuum deposition, catalysts for conversion of toluene to benzonitrile or propylene to acrylonitrile, as a detector material in bolometers and microbolometer arrays for thermal imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-62-1
Formule moléculaire O5V2
Poids moléculaire (g/mol) 181.88
Numéro MDL MFCD00011457
Clé InChI GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
CID PubChem 14814
ChEBI CHEBI:30045
Nom IUPAC Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1750°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Vanadium (V) oxide
Point de fusion 690°C
Forme physique Pièces
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2862
Merck Index 14,9921
Informations sur la solubilité Soluble in water(8g/L).
Poids de la formule 181.88
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Densité 3.357 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Oxyde de vanadium(V), 99,9 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals >