Learn More
Phtalocyanine d’oxyde de vanadium(IV), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374497
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13930-88-6 | C32H16N8OV | 579.476 g/mol
It is used as an organic light-emitting diode intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13930-88-6
Formule moléculaire C32H16N8OV
Poids moléculaire (g/mol) 579.476
Numéro MDL MFCD00041966
Clé InChI YRZZLAGRKZIJJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxyvanadium phthalocyanine, vanadium iv oxide phthalocyanine, vanadyl phthalocyanine, vopc, vanadyl iv phthalocyanine, vanadyl phthalocyanine, dye content >90 %
CID PubChem 2735160
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.O=[V+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium(IV) oxide phthalocyanine
Couleur Bleu à violet
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Numéro UN UN3285
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 579.45