Learn More
Fluorure de vanadium(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317247
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10049-16-8
Vanadium(IV) fluoride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10049-16-8
Numéro MDL MFCD00042554
Synonyme vanadium iv fluoride, acmc-20aja2, vanadium 4+ tetrafluoride, vanadium 4+ ion tetrafluoride, fluoride, fluoride, fluoride, vanadium salt, fluoride
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium(IV) fluoride
Point de fusion 325°C (decomposition)
Couleur Jaune à marron
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Formule linéaire VF4
Numéro UN UN2923
Informations sur la solubilité Soluble in water (blue color), acetone (deep green color), and glacial acetic acid (blue-green color)
Poids de la formule 126.94
Pourcentage de pureté 95%
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.975 g/mL