Learn More
Oxyde de vanadium(III), 99,7 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11345647
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1314-34-7 | O3V2 | 149.88 g/mol
Vanadium(III) oxide catalyzes the direct fluorination reactions. It is used in the coating of carbon nanotubes and as an electrode in lithium ion batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-34-7
Formule moléculaire O3V2
Poids moléculaire (g/mol) 149.88
Numéro MDL MFCD00011455
Clé InChI KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanadium iii oxide, divanadium trioxide, vanadium oxide v2o3, vanadium 3 oxide, oxo oxovanadio oxy vanadium, vanadium trioxide, nonfused form, vanadium trioxide, v2o3, vanadium iii oxide trace metals basis
CID PubChem 518710
Nom IUPAC oxo[(oxovanadio)oxy]vanadium
SMILES O=[V]O[V]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium(III) oxide
Point de fusion 1970°C
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.7% (metals basis)
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 149.88
Densité 4.87