Learn More
Chlorure de vanadium(III), 99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311579
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7718-98-1 | Cl3V | 157.29 g/mol
Vanadium(III) chloride acts as an intermediate in organic synthesis and in the manufacture of organic light emitting diodes. It acts as a precursor to other vanadium(III) complexes. Further, it is used in the preparation of vanadium dichloride and organovanadium compounds. In addition to this, it serves as a catalyst in the production of ethylene propylene diene monomer rubber and polyethylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7718-98-1
Formule moléculaire Cl3V
Poids moléculaire (g/mol) 157.29
Numéro MDL MFCD00011454
Clé InChI HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K
CID PubChem 62647
Nom IUPAC trichlorure de vanadium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[V+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium(III) chloride
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in tetrahydrofuran,alcohol,ether and hydrocarbons.
Poids de la formule 157.3
Sensibilité Light and moisture sensitive
Densité 3