Learn More
Bromure de vanadium(III), 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11334929
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13470-26-3 | Br3V | 290.654 g/mol
Vanadium(III) bromide is used as a catalyst for C(sp3)-H fluorination reactions especially the benzylic fluorination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13470-26-3
Formule moléculaire Br3V
Poids moléculaire (g/mol) 290.654
Numéro MDL MFCD00049695
Clé InChI ZOYIPGHJSALYPY-UHFFFAOYSA-K
Synonyme vanadium bromide, vanadium tribromide, vanadium bromide vbr3, vanadium iii bromide, wln: va e3, vanadium iii bromide-v
CID PubChem 83509
Nom IUPAC Tribromovanadium
SMILES [V](Br)(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium(III) bromide
Point de fusion (decomposition)
Forme physique Cristalline
Quantité 2 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water and tetrahydrofuran.
Poids de la formule 290.67
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.00^1^8 g/mL