Learn More
Carbure de vanadium, 99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11376508
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12070-10-9 | CV | 62.95 g/mol
Vanadium carbide is used as an additive to tungsten carbide to fine the carbide crystals to improve the property of the cermets. It used in cutting tools and the steel industry. Used as material for research in electronics. Used anode materials for lithium ion batteries, and in supercapacitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12070-10-9
Formule moléculaire CV
Poids moléculaire (g/mol) 62.95
Numéro MDL MFCD00049698
Clé InChI ZLANVVMKMCTKMT-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC methanidylidynevanadiumylium
SMILES [C-]#[V+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium carbide
Point de fusion 2810°C
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99% metal basis
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 62.95
Odeur Odorless
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vanadium carbide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Vanadium carbide