Learn More
DuPont™ Blouses de laboratoire Tyvek 500 avec boutons-pression
Offrent une meilleure protection des parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. La blouse de laboratoire Tyvek™ 500 DuPont™ avec col offre une excellente protection contre les particules fines et les fibres, elle est très peu pelucheuse et traitée antistatique
55.08€ - 361.00€
Spécification
Type de produit | Chemical Resistant Lab Coat |
---|---|
Sexe | Unisexe |
Matériau | HDPE |
Type de bouchon | Press Studs |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11742594
|
DuPont™
D13396069 |
L |
361.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15541362
|
DuPont™
D13396079 |
Moyenne | N/A | ||||||
15531362
|
DuPont™
D13396050 |
XL | N/A | ||||||
11752594
|
DuPont™
D13396040 |
2XL |
361.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Aucun ajout de silicone
- Coutures internes cousues
- 3 poches et 5 fermetures à bouton pression
- En PE haute densité Flashspun
- Offre un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
Spécification
Chemical Resistant Lab Coat | |
HDPE | |
Oui | |
Chemicals |
Unisexe | |
Press Studs | |
Non stérile |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.