Learn More
Acide tungstosilicique hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11324607
10 g, 10g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12027-43-9 | H4O40SiW12 | 2878.16 g/mol
Catalyst for organic synthesis, minerals separation, reagent for alkaloids.Tungstosilicic acid hydrate is used to prepare ethylacetate and acetic acid from ethylene. It is used in the preparation of silicotungstate butylmethylimidazolium bromide and charge transfer compounds with Keggin anions. It is also used in catalyst preparation, which is useful for catalytic liquid-phase oxidation of xylene. Further, it acts as a mediator in production of hydrogen through electrolysis of water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12027-43-9
Formule moléculaire H4O40SiW12
Poids moléculaire (g/mol) 2878.16
Numéro MDL MFCD00036271
Clé InChI HIKIIEGSHYIJCC-UHFFFAOYSA-K
Synonyme tungstosilicic acid, tungstosilicic acid hydrate, p.a., tungstosilicic acid hydrate, purum p.a., tungstosilicic acid hydrate, reagent grade, tungstosilicic acid hydrate trace metals basis, tungstate 4-, m12-orthosilicato 4--ko:ko:ko:ko':ko':ko':ko:ko:ko:ko':ko':ko' tetracosa-m-oxododecaoxododeca-, hydrogen 1:4
CID PubChem 71307034
SMILES O[Si](O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)(O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungstosilicic acid hydrate
Note relative au nom Reagent Grade
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC tetrakis(hexaoxocyclotritungstoxane) silicic acid hydrate
Poids de la formule 2878.28 (anhydrous)
Qualité Réactif
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Acide tungstosilicique hydraté, Thermo Scientific Chemicals >