Learn More
Fil de tungstène, 0,5 mm de diamètre, hybridé, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 m
25 m
5 m
Conditionnement:
100m
25m
5m
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tungsten |
Aspect | Silver Gray wire |
Densité | 19.3g/cm3 |
Plage de pourcentage du dosage | 99.95% (Metals basis) |
Quantité | 25 m |
Forme | Fil, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre |