Learn More
Chlorure de tungstène(VI), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371699
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13283-01-7 | Cl6W | 396.54 g/mol
It is a precursor for many tungsten compounds. It is used in tungsten plating, purification of tungsten, and olefin polymerization. It is also used as petroleum catalyst, and in intelligent glass. It can be used for deoxygenation of epoxides and as a reagent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13283-01-7
Formule moléculaire Cl6W
Poids moléculaire (g/mol) 396.54
Numéro MDL MFCD00011463
Clé InChI KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Synonyme tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten
CID PubChem 83301
ChEBI CHEBI:37771
Nom IUPAC hexachlorure de tungstène
SMILES Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 346°C
Nom chimique ou matériau Tungsten(VI) Chloride
Point de fusion 275°C
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Informations sur la solubilité Soluble in carbon disulfide,carbon tetrachloride and phosphorus oxychloride.
Poids de la formule 396.57
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 3.52
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tungsten(VI) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tungsten(VI) chloride