Learn More
Dioxyde de dichlorure de tungstène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11473870
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13520-76-8 | WO2Cl2
Tungsten dichloride dioxide is used as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13520-76-8
Formule moléculaire WO2Cl2
Numéro MDL MFCD00054136
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten dichloride dioxide
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Informations sur la solubilité Soluble in cold water. Decomposes in hot water.
Poids de la formule 286.75
Odeur Acrid
Sensibilité Moisture sensitive