Learn More
Cobalt et carbure de tungstène, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11358227
250 g, 250g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12774-15-1 | CHCoW | 255.79 g/mol
Tungsten carbide Cobalt is used in cutting tools, having hard ceramic crystals of a few microns in size within a ductile metal matrix, use as electrodes for Electrode Discharge Machining. It is also used in production of tools for milling, drilling and pressing/punching processes, surgical instruments, product is the rotating balls used in ball point pens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12774-15-1
Formule moléculaire CHCoW
Poids moléculaire (g/mol) 255.79
Numéro MDL MFCD00064847
Clé InChI IKEHVRMRUVYPGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tungsten carbide cobalt, methylidynetungsten cobalt
CID PubChem 56846058
SMILES [Co].C#[W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten carbide Cobalt
Couleur Gris
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids WC:Co; 94:6 wt%
Quantité 250 g
Dimensions de la maille −325 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3178
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC methylidynetungsten cobalt
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Cobalt et carbure de tungstène, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >