Learn More
Fluorure de triphénylétain, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314527
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 379-52-2 | C18H17FSn | 371.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 379-52-2
Formule moléculaire C18H17FSn
Poids moléculaire (g/mol) 371.04
Numéro MDL MFCD00015356
Clé InChI SZNZEEYJVCQHCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenyltin fluoride, fentin fluoride, stannane, fluorotriphenyl, biomet 204, tin, fluorotriphenyl, caswell no. 896h, unii-1yp2l952md, fluoro triphenyl stannane, epa pesticide chemical code 083602, triphenylzinnfluorid
CID PubChem 9786
Nom IUPAC fluoro(triphényle)stannane
SMILES F.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenyltin fluoride
Point de fusion >281°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3146
Poids de la formule 368.99
Forme physique Poudre