missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trifluorométhanesulfonate de triméthylesilyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 11414214
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 27607-77-8 | C4H9F3O3SSi | 222.253 g/mol

Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate is used to prepare powerful Lewis acid, difluoroboron triflate etherate in acetonitrile solvent. It is also used as a reagent in a Dieckmann-like cyclization of ester-imides and diesters. Further, it is used in the conversion of carbonyl compounds to their enol ethers. It is also employed for chemical glycosylation reactions. Its reactivity is similar to trimethylsilyl chloride and is also involved in organic synthesis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le trifluorométhanesulfonate de triméthylsilyle est utilisé pour préparer un puissant acide de Lewis, l’éthérate de triflate de difluoroboron dans l’acétonitrile. Il est également utilisé comme réactif dans une cyclisation de type Dieckmann des esters-imides et des diesters. De plus, il est utilisé dans la conversion de composés carbonylés en éthers énoliques. Il est également utilisé pour les réactions de glycosylation chimique. Sa réactivité est similaire au chlorure de triméthylsilyle et est également impliquée dans la synthèse organique.

Solubilité
Miscible aux hydrocarbures aliphatiques, aromatiques, haloalcanes et éthers. Immiscible avec l’eau.

Remarques
Sensible à l‘humidité et à l‘air. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 27607-77-8
Formule moléculaire C4H9F3O3SSi
Poids moléculaire (g/mol) 222.253
Numéro MDL MFCD00000406
Clé InChI FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilyl triflate, tmsotf, trifluoromethanesulfonic acid trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulphonate, unii-z84v0cbh9j, methanesulfonic acid, trifluoro-, trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate, trimethylsllytrifluoromethanesulphonate, trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, trimethylsilyltrifluoromethanesulphonate
CID PubChem 65367
Nom IUPAC Trifluorométhanesulfonate de triméthylsilyle
SMILES C[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F

Spécification

Nom chimique ou matériau Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Densité 1.225
Point d’ébullition 39°C to 40°C (12 mmHg)
Point d’éclair 25°C (77°F)
Formule linéaire (CH3)3SiSO3CF3
Indice de réfraction 1.36
Quantité 250 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 1868911
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,9719
Informations sur la solubilité Miscible with aliphatic,aromatic hydrocarbons,haloalkanes and ethers. Immiscible with water.
Poids de la formule 222.26
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis