Learn More
Tribromofluorométhane, 99 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11469286
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 353-54-8 | CBr3F | 270.721 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 353-54-8
Formule moléculaire CBr3F
Poids moléculaire (g/mol) 270.721
Numéro MDL MFCD00000366
Clé InChI IHZAEIHJPNTART-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fluorotribromomethane, methane, tribromofluoro, tribromo fluoro methane, tribromo-fluoro-methane, fluortribrommethan, tribrom fluor methan, cfbr3, fluoro tribromo methane, acmc-209igd, tribromofluoromethane
CID PubChem 67707
Nom IUPAC tribromo(fluoro)méthane
SMILES C(F)(Br)(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Tribromofluoromethane
Note relative au nom stabilized with copper
Point de fusion -74°C
Densité 2.765
Point d’ébullition 106°C to 107°C
Point d’éclair None
Formule linéaire FCBr3
Indice de réfraction 1.5255
Quantité 25 g
Beilstein 1732796
Poids de la formule 270.72
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tribromofluoromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H420-Nuit à la santé publique et à l'environnement en détruisant l'ozone dans la haute atmosphère.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tribromofluoromethane