Learn More
Tribromofluorométhane, 99 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11459286
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 353-54-8 | CBr3F | 270.721 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 353-54-8
Formule moléculaire CBr3F
Poids moléculaire (g/mol) 270.721
Numéro MDL MFCD00000366
Clé InChI IHZAEIHJPNTART-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fluorotribromomethane, methane, tribromofluoro, tribromo fluoro methane, tribromo-fluoro-methane, fluortribrommethan, tribrom fluor methan, cfbr3, fluoro tribromo methane, acmc-209igd, tribromofluoromethane
CID PubChem 67707
Nom IUPAC tribromo(fluoro)méthane
SMILES C(F)(Br)(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Tribromofluoromethane
Note relative au nom stabilized with copper
Point de fusion -74°C
Densité 2.765
Point d’ébullition 106°C to 107°C
Point d’éclair None
Formule linéaire FCBr3
Indice de réfraction 1.5255
Quantité 5 g
Beilstein 1732796
Poids de la formule 270.72
Pourcentage de pureté 99%