Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de transferrine humaine
Kit ELISA sandwich
718.00€ - 2860.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P02787 |
---|---|
Plage de dosage | 1,029-750 ng/ml |
Sensibilité du dosage | 1 ng |
Plage d’étalonnage | 1 ng/ml à 750 ng/ml |
Doser | ELISA sandwich en phase solide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15475133
|
Invitrogen™
EHTF |
96 dosages |
718.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17155569
|
Invitrogen™
EHTFX5 |
5 x 96 tests |
2860.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le test ELISA pour transferrine humaine quantifie la transferrine humaine dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement la transferrine humaine naturelle et recombinante. Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour la transferrine humaine est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Les transferrines (Tf) sont une glycoprotéine plasmatique du sang d’environ 80 kDa synthétisée par le foie. Il s’agit de protéines de transport de liaison de fer qui peuvent lier deux ions Fe(3+) en association avec la liaison d’un anion, généralement du bicarbonate. Elles sont responsables du transport du fer des sites d’absorption et de dégradation de l’hème jusqu’à ceux du stockage et de l’utilisation. La transferrine est la protéine primaire du transport du fer dans le sang et dans des conditions normales, environ un tiers de la transferrine du sang total contient du fer lié. La mesure des taux de transferrine dans le sang peut être utilisée comme un indicateur de la capacité de transport de fer dans le sang et des anomalies du métabolisme du fer telles que l’anémie, la surcharge en fer et l’hémochromatose. La transferrine sérique peut également jouer un autre rôle dans la stimulation de la prolifération cellulaire.Spécification
P02787 | |
1 ng | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
HEL-S-71p,PRO1557,PRO2086QTL1,TF | |
< 10 % | |
HRP | |
Recherches cardiovasculaires | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
1,029-750 ng/ml | |
1 ng/ml à 750 ng/ml | |
Biotine | |
Autres protéines | |
Cette paire d’anticorps ELISA détecte la transferrine humaine. Autres espèces non encore déterminées. | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
7018 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
RUO | |
Plasma, 2 μl ; sérum, 2 μl ; surnageant, 100 μl | |
PRO1400, PRO1557, PRO2086QTL1, TF | |
1 heures 20 min |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.