Learn More
Wessington Cryogenics™ Tuyau de transfert avec poignée isolée
Marque: Wessington Cryogenics™ 3000-0240
952.64 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Robinetterie pour azote liquide• Tuyau flexible de transfert
• Peuvent être mis bout à bout par des raccords unions et facilitent la distribution d'azote
• Tuyau de transfert avec poignée femelle/femelle
• 1/2 in. BSP, L 2 m
Spécification
BSP 0,5 po | |
Renforts à chaque extrémité pour une résistance accrue, poignée isolée sur une extrémité | |
2,0 m |