Learn More
Acide trans-4-(aminométhyl)cyclohexanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1197-18-8 | C8H15NO2 | 157.213 g/mol
53.90€ - 555.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1197-18-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H15NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 157.213 |
Numéro MDL | MFCD00001466 |
Clé InChI | GYDJEQRTZSCIOI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tranexamic acid, cyklokapron, tranexamsaeure, trans amcha, tranhexamic acid, trans-4-aminomethyl cyclohexanecarboxylic acid, transamin, amstat, tamcha, amikapron |
CID PubChem | 5526 |
Nom IUPAC | acide 4-(aminométhyl)cyclohexane-1-carboxylique |
SMILES | C1CC(CCC1CN)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11490347
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21742.09 |
10 g |
53.90€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21742.18 |
50 g |
170.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21742.30 |
250 g |
555.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is an antifibrinolytic agent that is found to inhibit plasmin-induced fibrinolysis. Used in various hemorrhagic diseases , abnormal bleeding in operations. It is also used as a lysine analogue to characterize binding sites in plasminogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’agit d’un agent antifibrinolytique qui inhibe la fibrinolyse induite par la plasmine. Utilisé dans diverses maladies hémorragiques, en cas de saignements anormaux lors d’interventions chirurgicales. Elle s’utilise également comme analogue de la lysine afin de caractériser les sites de liaison dans le plasminogène.
Solubilité
Soluble dans l’eau (167 mg/ml), éthanol (<1mg/mL at 25°C). Very slightly soluble in ether, DMSO (<1mg/mL at 25°C), and alcohol.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
1197-18-8 | |
157.213 | |
GYDJEQRTZSCIOI-UHFFFAOYSA-N | |
5526 | |
C1CC(CCC1CN)C(=O)O |
C8H15NO2 | |
MFCD00001466 | |
tranexamic acid, cyklokapron, tranexamsaeure, trans amcha, tranhexamic acid, trans-4-aminomethyl cyclohexanecarboxylic acid, transamin, amstat, tamcha, amikapron | |
acide 4-(aminométhyl)cyclohexane-1-carboxylique |
Spécification
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid | |
1197-18-8 | |
MFCD00001466 | |
14,9569 | |
Soluble in water (167mg/ml),ethanol (<1mg/ml at 25°C). Very slightly soluble in ether,DMSO (<1mg/ml at 25°C),and alcohol. | |
C1CC(CCC1CN)C(=O)O | |
157.213 | |
157.21 |
>300°C | |
C8H15NO2 | |
2207452 | |
tranexamic acid, cyklokapron, tranexamsaeure, trans amcha, tranhexamic acid, trans-4-aminomethyl cyclohexanecarboxylic acid, transamin, amstat, tamcha, amikapron | |
GYDJEQRTZSCIOI-UHFFFAOYSA-N | |
acide 4-(aminométhyl)cyclohexane-1-carboxylique | |
5526 | |
97% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 214-818-2
missing translation for 'rtecsNumber' : GU8400000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante