Learn More
Ebro Electronic™ Série d'enregistreurs PDF EBI 300
Enregistreur USB NTC
Marque: Ebro Electronic™ 1341-6331A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Enregistreur de données pour la surveillance de la température pendant le transport et l'entreposage.Order Info
Plage de températures métrique
Spécification
Sonde | |
Factory-calibrated | |
TPC 300 | |
-35°C à +75°C |
No Display | |
None | |
plusmn;0,5deg;C (-20deg; à +40deg;C), plusmn;0,8deg;C pour la plage de mesure restante |