Learn More
Gaze de titane, maille tissée de 30 à partir de 0,102 mm (0,004 po) de diamètre de fil, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11385207
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium gauze
Note relative au nom Woven from 0.102mm (0.004 in.) dia. wire
Quantité 300 x 300 mm
Dimensions de la maille 30 Mesh
Odeur Odorless
Forme Toile métallique