Learn More
Carbure de titane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15452077
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12070-08-5 | CTi | 59.88 g/mol
Titanium carbide is used in the manufacture of wear-resistant tools, cutting tools, As a coating for abrasive steel bearings, In the form of nano titanium carbide ceramic in optics applications, Enhance the conductivity of materials and as a nucleating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12070-08-5
Formule moléculaire CTi
Poids moléculaire (g/mol) 59.88
Numéro MDL MFCD00011268
Clé InChI YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC methanidylidynetitaniumylium
SMILES [C-]#[Ti+]
Spécification
Point d’ébullition 4820°C
Nom chimique ou matériau Titanium carbide
Point de fusion ∽3140°C
Forme physique Poudre APS 30 à 50 nm, S.A. 35 à 45 m2/g
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in nitric acid and aqua regia. Insoluble in water.
Poids de la formule 59.91
Densité 4.93