Learn More
Diisopropoxyde d’étain(IV) 2-éthylhexanoate, 98 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11313548
25 g, 25g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 288374-32-3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288374-32-3
Numéro MDL MFCD00210604
Synonyme tin iv 2-ethylhexanoate diisopropoxide, tin iv 2-ethylhexanoatediisopropoxide metalsbasis
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 g
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 523.08
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Diisopropoxyde d’étain(IV) 2-éthylhexanoate, 98 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >