Learn More
Feuille d’étain, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, 99,999 % (base en métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11399318
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-31-5
Formule moléculaire Sn
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
Numéro MDL MFCD00133862
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nom IUPAC tin
SMILES [Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin foil
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 100 x 500 mm
Pourcentage de pureté 99.8%
Odeur Odorless
Poids ≈18.2g/50x50mm
Forme Feuille