Learn More
Feuille d’étain, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, 99,999 % (base en métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tin foil |
Note relative au nom | 1.0mm (0.04 in.) thick |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 100 x 100 mm |
Pourcentage de pureté | 99.8% |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈18.2g/50x50mm |
Forme | Feuille |