Learn More
Trifluorométhanesulfonate de thulium(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11373868
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 141478-68-4 | C3F9O9S3Tm | 616.124 g/mol
A raw material used in synthesis of chemicals .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141478-68-4
Formule moléculaire C3F9O9S3Tm
Poids moléculaire (g/mol) 616.124
Numéro MDL MFCD00209617
Clé InChI PBASUZORNBYVFM-UHFFFAOYSA-K
Synonyme thulium iii trifluoromethanesulfonate, thulium iii triflate, trifluoromethanesulfonic acid thulium iii salt, thulium triflate, tm otf 3, acmc-1c8m6, thulium 3+ tritriflate, thulium 3+ ; trifluoromethanesulfonate, thulium trifluoromethanesulfonate, thulium iii tris trifluoromethanesulfonate
CID PubChem 2733936
Nom IUPAC Thulium(3+);trifluorométhanesulfonate
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Tm+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Thulium(III) trifluoromethanesulfonate
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Formule linéaire Tm(OSO2CF3)3
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 616.13
Pourcentage de pureté 98%