Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Nalgene™ Stainless Steel Autoclavable Dolly
Permet de déplacer des réservoirs de petite taille et des bonbonnes
Marque:  Thermo Scientific™ 2624-0020
Code produit. 10450143
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Support acier inox autoclavable φ 520mm pour réservoir 75 et 115 l, pas de trace de roue après autoclavage
  • La pièce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
500 lb.
Acier inoxydable
53 cm
Rond
227,3 kg
20,9 in
Pour déplacer de petits réservoirs et bonbonnes
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.