Learn More
Tige de thallium, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11327517
Click to view available options
Quantité:
75 mm
150 mm
Conditionnement:
150mm
75mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7440-28-0 | Tl | 204.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-28-0
Formule moléculaire Tl
Poids moléculaire (g/mol) 204.38
Numéro MDL MFCD00134063
Clé InChI BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium
CID PubChem 5359464
ChEBI CHEBI:30440
Nom IUPAC thallium
SMILES [Tl]
Spécification
Nom chimique ou matériau Thallium rod
Note relative au nom 12.7mm (0.5 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 150 mm
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Poids ≈225g/150mm
Forme Tige