Learn More
Sulfate de thallium(I), 99,5 % min. (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11323918
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7446-18-6 | O4STl2 | 504.816 g/mol
Le sulfate de thallium(I) est utilisé comme précurseur du sulfure de thallium(I) ; il présente une conductivité électrique élevée lorsqu’il est exposé à la lumière infrarouge. Il est également utilisé dans les cellules photoélectriques. Il est également mélangé au sélénium et à l’arsenic pour produire des verres à bas point de fusion.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-18-6
Formule moléculaire O4STl2
Poids moléculaire (g/mol) 504.816
Numéro MDL MFCD00011278
Clé InChI YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
CID PubChem 24833
ChEBI CHEBI:81836
Nom IUPAC sulfate de thallium(1+)
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Spécification
Point d’ébullition (decomposition)
Nom chimique ou matériau Thallium(I) sulfate
Point de fusion 632°C
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min (metals basis)
Poids de la formule 504.8
Densité 6.77