Learn More
Iodure de thallium(I), ultra sec, 99,999 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11338577
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7790-30-9 | ITl | 331.28 g/mol
Thallium(I) iodide is used in mercury lamp to enhance its performance. It is mainly used for underwater lighting, since the blue green light produced has least absorption in water. Scintillator made by using iodide salt of thallium, sodium and cesium is utilized for radiation scintillation detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-30-9
Formule moléculaire ITl
Poids moléculaire (g/mol) 331.28
Numéro MDL MFCD00011279
Clé InChI CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tli
Nom IUPAC Iodure de λ¹-thallanylium
SMILES [I-].[Tl+]
Spécification
Point d’ébullition 824°C
Nom chimique ou matériau Thallium(I) iodide
Point de fusion 440°C
Note relative au nom ultra dry
Couleur Jaune
Forme physique Billes
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999% metal basis
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 331.27
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Densité 7.1