Learn More
Tétraéthylétain, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11304839
Click to view available options
Quantité:
1 g
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
2g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 597-64-8 | C8H20Sn | 234.96 g/mol
Tetraethyltin is used in the electronics industry. Used as catalyst for olefin polymerization and to produce other organotin compounds. Also used as a preservative for wood, textiles, paper, and leather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 597-64-8
Formule moléculaire C8H20Sn
Poids moléculaire (g/mol) 234.96
Numéro MDL MFCD00009020
Clé InChI RWWNQEOPUOCKGR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraethyltin, stannane, tetraethyl, tetraethyl tin, tin, tetraethyl, unii-31re6na75o, et4sn, snet4, c2h5 4sn, rwwnqeopuockgr-uhfffaoysa
CID PubChem 11704
Nom IUPAC tétraéthylstannane
SMILES CC[Sn](CC)(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethyltin
Point de fusion -112°C
Densité 1.187g/mL
Point d’ébullition 181°C
Point d’éclair 53°C (128°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.4730
Quantité 1 g
Numéro UN UN3384
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 234.94
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide