Learn More
Tétra-n-butylétain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11327717
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1461-25-2 | C16H36Sn | 347.174 g/mol
Tetra-n-butyltin is used in hydrogenolysis reactions and as a transition metal catalyst. It is also used stabilizers in the manufacture of polyvinyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1461-25-2
Formule moléculaire C16H36Sn
Poids moléculaire (g/mol) 347.174
Numéro MDL MFCD00009422
Clé InChI AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4
CID PubChem 15098
Nom IUPAC Tétrabutylstannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butyltin
Point de fusion -97°C
Densité 1.057 g/mL
Point d’ébullition 144°C to 146°C (10 mmHg)
Point d’éclair 107°C (225°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.474
Quantité 100 g
Numéro UN UN2788
Informations sur la solubilité Insoluble in water. It is soluble in most common organic solvents.
Poids de la formule 347.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide