Learn More
Trifluorométhanesulfonate de terbium(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333868
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 148980-31-8 | C3F9O9S3Tb | 606.115 g/mol
It is used as a reagent & chemical intermediates. It is a raw material used in synthesis of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 148980-31-8
Formule moléculaire C3F9O9S3Tb
Poids moléculaire (g/mol) 606.115
Numéro MDL MFCD00192461
Clé InChI JLYAVYSVLLIWEK-UHFFFAOYSA-K
Synonyme terbium iii trifluoromethanesulfonate, terbium tritriflate, terbium iii triflate, terbium tris trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid terbium iii salt, terbium trifluoromethanesulfonate, terbium triflate, tb otf 3, acmc-1byi6
CID PubChem 11786785
Nom IUPAC Terbium(3 +) ; trifluorométhanesulfonate
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Tb+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium(III) trifluoromethanesulfonate
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 606.12
Pourcentage de pureté 98%