Learn More
Oxyde de terbium(III,IV), REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12037-01-3 | Tb{4}O{7}
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 011207.30
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11336248
  • sur devis / 250g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
L’oxyde de terbium(III,IV) agit comme précurseur pour la préparation d’autres composés à base de terbium. Il est utilisé comme catalyseur d’oxydoréduction dans les réactions impliquant de l’oxygène. À haute température, il peut libérer de l’oxygène. Il peut s’utiliser dans la fabrication du verre, de l’optique et de la céramique. Les nanoparticules d’oxyde de terbium sont utilisées comme réactifs analytiques pour la détermination des médicaments dans les aliments.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2340°C
Solide
Tb{4}O{7}
12037-01-3
250 g
99.9%