Learn More
Iodure de terbium(III), ultra sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11306938
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13813-40-6
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13813-40-6
Numéro MDL MFCD00049573
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium(III) iodide
Point de fusion 946°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Paillettes
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Poids de la formule 539.64
Pourcentage de pureté 99.99%
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic