Learn More
Fluorure de terbium(III) anhydre, Reacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11386908
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13708-63-9 | F3Tb | 215.92 g/mol
Terbium(III) fluoride is used as a source of terbium. It is also useful in the preparation of fluoride glasses. Further, it is used in the preparation of electroluminescent thin films and luminescent zinc sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13708-63-9
Formule moléculaire F3Tb
Poids moléculaire (g/mol) 215.92
Numéro MDL MFCD00049572
Clé InChI LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC terbium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tb+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium(III) fluoride
Point de fusion 1172°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Slightly soluble in mineral acids. Insoluble in water.
Poids de la formule 215.92
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic